Merck
ENA508626492
Enamine
{2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-azabicyclo[2.1.1]hex-1-ylmethanol
Inchi Code
1S/C6H11NO/c8-4-6-1-5(2-6)3-7-6/h5,7-8H,1-4H2
InChI Key
TWQMJAQGXUVGOA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298031
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298031
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)