Merck
ENA508626341
Enamine
5-nitroisoquinolin-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
225-228
Iupac Name
5-nitroisoquinolin-1-amine
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-9-7-2-1-3-8(12(13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H2,10,11)
InChI Key
SRYUOKQAZJCHNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295356
Melting Point
225-228
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295356
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)