Merck
ENA508625155
Enamine
3-amino-5-methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-amino-5-methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N4/c1-5-2-7-8(3-6(5)4-10)12-13-9(7)11/h2-3H,1H3,(H3,11,12,13)
InChI Key
CUWIUXQSIYHOET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264330
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264330
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)