Merck
ENA508625079
Enamine
2-amino-N-benzyl-N-ethylpentanamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.8
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-N-benzyl-N-ethylpentanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2O.ClH/c1-3-8-13(15)14(17)16(4-2)11-12-9-6-5-7-10-12;/h5-7,9-10,13H,3-4,8,11,15H2,1-2H3;1H
InChI Key
HEWMYLFWWHTEAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264102
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264102
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)