Merck
ENA497682363
Enamine
5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4FNO2S/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
SZTWYWTZDUJKII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267656
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267656
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)