Merck
ENA497682142
Enamine
1-ethynyl-4-methoxynaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-ethynyl-4-methoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C13H10O/c1-3-10-8-9-13(14-2)12-7-5-4-6-11(10)12/h1,4-9H,2H3
InChI Key
NOIHRCZGOXUPAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267008
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267008
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)