Merck
ENA497681828
Enamine
7,7-dimethyl-2-azabicyclo[4.1.1]octane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7,7-dimethyl-2-azabicyclo[4.1.1]octane
Inchi Code
1S/C9H17N/c1-9(2)7-4-3-5-10-8(9)6-7/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
NQVZXBFNLFLVDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266060
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)