Merck
ENA497680351
Enamine
3-chloro-4-(chloromethyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.04
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-chloro-4-(chloromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5Cl2N/c9-4-7-2-1-6(5-11)3-8(7)10/h1-3H,4H2
InChI Key
WVZDCUOCGWRHML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263927
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263927
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)