Merck
ENA497680348
Enamine
4-methyl-3-(methylsulfanyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-methyl-3-(methylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
VKBGYPQRTVRCDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263917
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)