Merck
ENA497680268
Enamine
5-fluoroquinolin-8-ol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-fluoroquinolin-8-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H6FNO.BrH/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9;/h1-5,12H;1H
InChI Key
QUSWBKIESQHYLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263951
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263951
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)