Merck
ENA497679737
Enamine
2-(2-chlorophenyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(2-chlorophenyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O2/c12-9-4-2-1-3-8(9)10-13-5-7(6-14-10)11(15)16/h1-6H,(H,15,16)
InChI Key
IVAPUCSVKRFGEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262386
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262386
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)