Merck
ENA497678883
Enamine
6-ethoxypyrazin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
76-79
Iupac Name
6-ethoxy-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-6-4-8-3-5(7)9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,9)
InChI Key
TZSLKMXBFQUHIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260421
Melting Point
76-79
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260421
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)