Merck
ENA497678542
Enamine
tert-butyl 5,6-dichloropyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 5,6-dichloronicotinate
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2/c1-10(2,3)15-9(14)6-4-7(11)8(12)13-5-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
SQAFQWVWXRQGGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108857
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108857
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)