Merck
ENA497376446
Enamine
6-(2-aminoethyl)pyridin-3-ol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-(2-aminoethyl)pyridin-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-4-3-6-1-2-7(10)5-9-6;;/h1-2,5,10H,3-4,8H2;2*1H
InChI Key
VTOLKCJZHUIWFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257089
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257089
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)