Merck
ENA497376129
Enamine
rac-(1R,6S)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
110.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1S,6R)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-7-3-1-2-5-4-6(5)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
InChI Key
CINFRRXNDRBHMD-RITPCOANSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256255
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256255
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)