Merck
ENA497375050
Enamine
tert-butyl 4-(oxiran-2-yl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-oxiranyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(14)13-6-4-9(5-7-13)10-8-15-10/h9-10H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
MHJCAROLVBMINS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253665
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253665
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)