Merck
ENA497374878
Enamine
4-methoxy-2-methylbutan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-methoxy-2-methyl-1-butanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(5-7)3-4-8-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3
InChI Key
REQVSLUCTVBSQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253262
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)