Merck
ENA497374456
Enamine
6-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridazin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C8H9N5/c1-13-7(4-5-10-13)6-2-3-8(9)12-11-6/h2-5H,1H3,(H2,9,12)
InChI Key
FHBPJNFZKRRFIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252326
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252326
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)