Merck
ENA497373020
Enamine
2-chloro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.48
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
chloro(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl3O2/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7H,(H,12,13)
InChI Key
KITYSJQANLRAJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177070
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177070
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)