Merck
ENA497372933
Enamine
methyl 2-methylideneoctanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-methyleneoctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-9(2)10(11)12-3/h2,4-8H2,1,3H3
InChI Key
PXISPLICAYMBBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)