Merck
ENA490048057
Enamine
4-amino-N-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-amino-N-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H14N4O/c1-13-5-7(10)8(12-13)9(14)11-6-3-2-4-6/h5-6H,2-4,10H2,1H3,(H,11,14)
InChI Key
NILOPFIVQCAHIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250164
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250164
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)