Merck
ENA490048036
Enamine
(2-oxopiperidin-3-yl)methyl methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-oxopiperidin-3-yl)methyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H13NO4S/c1-13(10,11)12-5-6-3-2-4-8-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
KNCVKKYBEVNUTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250113
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250113
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)