Merck
ENA490046909
Enamine
2-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
65-67
Iupac Name
hydroxy(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5,9,11H,1H3
InChI Key
WLDAAMXETLHTER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245843
Melting Point
65-67
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245843
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)