Merck
ENA490046874
Enamine
2-methyl-2-(methylamino)propan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-methyl-2-(methylamino)propan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-5(2,4-7)6-3;/h6-7H,4H2,1-3H3;1H
InChI Key
YXNUESIZYFNXOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245125
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)