Merck
ENA465563476
Enamine
4-methoxy-3,3-dimethylpiperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-methoxy-3,3-dimethylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)6-9-5-4-7(8)10-3;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI Key
JKLCZYXBGWNKMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244383
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244383
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)