Merck
ENA465563278
Enamine
potassium 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
potassium 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S.K/c1-2-5-6-3(9-2)4(7)8;/h1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
POUFPTLBFFPOEG-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245279
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245279
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)