Merck
ENA465563268
Enamine
[1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.61
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F2N3.ClH/c7-6(8)4-11-2-1-5(3-9)10-11;/h1-2,6H,3-4,9H2;1H
InChI Key
FTJNJGKGDWLGPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245170
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245170
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)