Merck
ENA465562580
Enamine
tert-butyl 1,4,7-triazonane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.32
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 1,4,7-triazonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H23N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-12-4-5-13-7-9-14/h12-13H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
JUXSGTOWKOLPFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233657
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233657
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)