Merck
ENA465562558
Enamine
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.59
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10FNO.ClH/c1-7-3-4(5)2-6;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI Key
UKJQFOCIPQFXBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)