Merck
ENA458437774
Enamine
[3-(thiophen-3-yl)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
[3-(3-thienyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H11NS/c12-7-9-2-1-3-10(6-9)11-4-5-13-8-11/h1-6,8H,7,12H2
InChI Key
GBUXQFDNGWGBJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239568
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239568
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)