Merck
ENA458431987
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H11IN2/c1-2-11-5-7(9)8(10-11)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZCCCNUCJXFNXKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232764
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232764
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)