Merck
ENA458424791
Enamine
2-hydroxyethane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
42-44
Iupac Name
2-hydroxyethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H7NO3S/c3-7(5,6)2-1-4/h4H,1-2H2,(H2,3,5,6)
InChI Key
BLGJHQMNSBYLEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192121
Melting Point
42-44
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192121
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)