Merck
ENA457511844
Enamine
2-chloro-N-cyclopropyl-N-{[4-(propan-2-yl)phenyl]methyl}acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.78
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropyl-N-(4-isopropylbenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C15H20ClNO/c1-11(2)13-5-3-12(4-6-13)10-17(14-7-8-14)15(18)9-16/h3-6,11,14H,7-10H2,1-2H3
InChI Key
ZSWOIRJDKWRORX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47651
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47651
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)