Merck
ENA457511432
Enamine
2,2-difluoro-1-phenylethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,2-difluoro-1-phenylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F2N.ClH/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8H,11H2;1H
InChI Key
PRPURMZIWSKOBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222009
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222009
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)