Merck
ENA457510985
Enamine
1-[(2-bromophenyl)methyl]cyclobutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2-bromobenzyl)cyclobutanol
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c12-10-5-2-1-4-9(10)8-11(13)6-3-7-11/h1-2,4-5,13H,3,6-8H2
InChI Key
RMFDNCLCAHLZSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222429
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222429
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)