Merck
ENA457509771
Enamine
4-(2-bromo-3,3,3-trifluoropropyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(2-bromo-3,3,3-trifluoropropyl)morpholine
Inchi Code
1S/C7H11BrF3NO/c8-6(7(9,10)11)5-12-1-3-13-4-2-12/h6H,1-5H2
InChI Key
KFCAIQBJTHJTCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219034
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219034
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)