Merck
ENA457509040
Enamine
2-methylthiophene-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-methyl-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6OS/c1-5-6(4-7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
NSYHYZOBGJOIMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)