Merck
ENA457508836
Enamine
2-(3-bromopropyl)oxirane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(3-bromopropyl)oxirane
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-3-1-2-5-4-7-5/h5H,1-4H2
InChI Key
ZRRZAIJKJYIGIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218375
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)