Merck
ENA455586026
Enamine
2-(1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c7-2-1-5-3-6-4-8-5/h3-4,7H,1-2H2
InChI Key
MWSQHVUUIHWHBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202798
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202798
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)