Merck
ENA448969607
Enamine
1-(bromomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(bromomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H13Br/c9-6-8-3-1-7(5-8)2-4-8/h7H,1-6H2
InChI Key
AWCGALZJVRGRBZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215417
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215417
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)