Merck
ENA448969605
Enamine
4,4-difluoro-N-methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4,4-difluoro-N-methylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c1-10-6-2-4-7(8,9)5-3-6;/h6,10H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
UDXHAUKLGAPSJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213578
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213578
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)