Merck
ENA448969522
Enamine
1-oxa-3-azaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
132-133
Iupac Name
1-oxa-3-azaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c9-5-7(3-1-2-4-7)11-6(10)8-5/h1-4H2,(H,8,9,10)
InChI Key
MEZFDLNHBQSENG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215017
Melting Point
132-133
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215017
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)