Merck
ENA448969402
Enamine
4-methyl-4-(2-methylpropyl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-isobutyl-4-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-9(2)8-10(3)4-6-11-7-5-10;/h9,11H,4-8H2,1-3H3;1H
InChI Key
LHJHKFSPECCPEO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214679
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214679
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)