Merck
ENA448969180
Enamine
2-chloro-4-(piperidin-1-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-4-(1-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c11-10-8-9(4-5-12-10)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI Key
HWFCCPYJDWCIPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213976
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213976
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)