Merck
ENA447959110
Enamine
1,3-dicyclopropylpropane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,3-dicyclopropyl-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-8(6-1-2-6)5-9(11)7-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI Key
QSEFTOYPSHMMDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70277
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70277
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)