Merck
ENA447957790
Enamine
1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1lambda6-benzothiopyran-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
thiochromane-4-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C10H10O4S/c11-10(12)8-5-6-15(13,14)9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,8H,5-6H2,(H,11,12)
InChI Key
SIXDNAOJMRQGSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205844
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205844
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)