Merck
ENA447957529
Enamine
3-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-2-11-3-5(7-1)6-8-4-9-10-6/h4-5,7H,1-3H2,(H,8,9,10)
InChI Key
PITAOAMPNWOWCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205616
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205616
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)