Merck
ENA447957168
Enamine
3-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-13-7-5(8(11)12)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,10H2,1H3,(H2,11,12)
InChI Key
FIANQWAPZJDCPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206126
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206126
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)