Merck
ENA447957007
Enamine
3-amino-1-(2-aminophenyl)propan-1-one dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
185-188
Iupac Name
3-amino-1-(2-aminophenyl)propan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;;/h1-4H,5-6,10-11H2;2*1H
InChI Key
GIUIHRRGPBPUAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207293
Melting Point
185-188
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207293
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)