Merck
ENA447956533
Enamine
1-{bicyclo[2.2.2]octan-1-yl}ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(bicyclo[2.2.2]octan-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H16O/c1-8(11)10-5-2-9(3-6-10)4-7-10/h9H,2-7H2,1H3
InChI Key
SIKYESMDPLYQRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204870
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204870
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)